Learn More
1-(2-Pyridyl)-piperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044248
21.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
34803-66-2
C9H13N3
163.224
MFCD00006216
GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
1-2-pyridyl piperazine, 1-pyridin-2-yl piperazine, 1-pyridin-2-yl-piperazine, 1-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-2-pyridinyl, 2-pyridylpiperazine, pyridinylpiperazine, 2-1-piperazinyl pyridine
94459
1-Pyridin-2-ylpiperazin
C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
34803-66-2
C9H13N3
163.224
MFCD00006216
GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
1-2-pyridyl piperazine, 1-pyridin-2-yl piperazine, 1-pyridin-2-yl-piperazine, 1-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-2-pyridinyl, 2-pyridylpiperazine, pyridinylpiperazine, 2-1-piperazinyl pyridine
94459
1-Pyridin-2-ylpiperazin
C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
1-(2-Pyridyl)piperazine may be employed as reagent for the determination of both aliphatic and aromatic isocyanates in air by reversed-phase HPLC. It may be employed as reagent for the fluorometric determination of airborne diisocyantes. It is a compound that belongs to a class of selective α2-adrenoceptor antagonists. 1-(2-Pyridyl)piperazine shows sympatholytic activity. 1-(2-Pyridyl)piperazine is also a metabolite of Azaperone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-pyridyl)piperazin kann als Reagenz für die Bestimmung sowohl aliphatischer als auch aromatischer Isocyanate in der Luft durch Umkehrphasen-HPLC verwendet werden. Kann als Reagenz für die fluorometrische Bestimmung von Diisocyanten in der Luft verwendet werden. Ist eine Verbindung, die zu einer Klasse selektiver α2-Adrenozeptor-Antagonisten gehört. 1-(2-Pyridyl)piperazin zeigt eine sympathytische Aktivität. 1-(2-Pyridyl)piperazin ist auch ein Metabolit von Azaperon.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Nicht kompatibel mit Kohlendioxid, starken Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(2-Pyridyl)piperazine
Dichte 1.072
Siedepunkt 120°C to 122°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.595
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 140423
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Methanol.
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 99%