Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-(2-Pyridyllazo)-2-naphthol, Indikatorgrad 98 %
Catalog Number p-4510027
66.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
85-85-8
RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
5376264
(1E)-1-(Pyridin-2-ylhydrazinyliden)naphthalen-2-on
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
85-85-8
RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
5376264
(1E)-1-(Pyridin-2-ylhydrazinyliden)naphthalen-2-on
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Schmelzpunkt 138.0°C to 141.0°C
Farbe Braun bis Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H11N3O
Menge 5 g
Beilstein 22,I,694
Merck Index 15,7107
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Molekulargewicht (g/mol) 249.27
Formelmasse 249.27
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Pulver