Learn More
1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496916
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496916 5 g 5 Gramm
11486916 1 g 1 Gramm
11406926 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496916 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24011.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1147-56-4 | C13H9N3OS | 255.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1147-56-4
Summenformel C13H9N3OS
Molekulargewicht (g/mol) 255.30
MDL-Nummer MFCD00021611
InChI-Schlüssel GCBAKGGJQPMJLL-QINSGFPZSA-N
Synonym 1-2-thiazolylazo-2-naphthol, 1-2-thiazoylazo-2-naphthol, 2-naphthol, 1-2-thiazolylazo, 2-naphthalenol, 1-2-thiazolylazo, 1z-1-1,3-thiazol-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-1,3-thiazol-2-yldiazenyl-2-naphthol, 1z-1-2-thiazolylhydrazinylidene-2-naphthalenone, 1-thiazol-2-ylazo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-thiazolyl diazenyl, iomxcgdxeudzak-foclmdbbsa-n
PubChem CID 6308684
SMILES O=C1C=CC2=CC=CC=C2\C1=N\NC1=NC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol
Schmelzpunkt 138°C to 140°C
Menge 5 g
Beilstein 223783
IUPAC-Name (1Z)-1-(1,3-Thiazol-2-ylhydrazinyliden)naphthalen-2-on
Formelmasse 255.3
Reinheit (%) 98%