Learn More
1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol-d3 |
| CAS | 1189689-16-4 |
| Summenformel | C20H24D3NO |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 2,N-(Dimethyl-d3)-N-(3,3-diphenylpropyl)-1-amino-2-propanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H27NO/c1-20(2,22)16-21(3)15-14-19(17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,19,22H,14-16H2,1-3H3/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)O |
| IUPAC-Name | 1-[3,3-Diphenylpropyl(trideuteriomethyl)amino]-2-methylpropan-2-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 300.45 |
| Formelmasse | 300.2281 |