Learn More
1,3,3-Trimethyl-2-Methylenindolin 98.5 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-207403
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Glasflasche
118-12-7
C12H15N
173.26
MFCD00005813
ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline, fischer's base, fischer base, 1h-indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene, fischer's methylene base, 2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, fischers base, ccris 6608, indoline, 2-methylene-1,3,3-trimethyl, indoline, 1,3,3-trimethyl-2-methylene
8351
1,3,3-Trimethyl-2-methylidenindol
CC1(C(=C)N(C2=CC=CC=C21)C)C
118-12-7
C12H15N
173.26
MFCD00005813
ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline, fischer's base, fischer base, 1h-indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene, fischer's methylene base, 2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, fischers base, ccris 6608, indoline, 2-methylene-1,3,3-trimethyl, indoline, 1,3,3-trimethyl-2-methylene
8351
1,3,3-Trimethyl-2-methylidenindol
CC1(C(=C)N(C2=CC=CC=C21)C)C
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 3, 3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Namenshinweis 98.5%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -8.0°C
Farbe Rot
Dichte 0.9860g/mL
Siedepunkt 106.0°C to 110.0°C (5.0 Mbar)
Flammpunkt 94°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5760 to 1.5780
Menge 250 g
Relative Dichte 0.986
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Formelmasse 173.26
Reinheit (%) 98.5%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.