Learn More
1',3',3'-trimethyl-6-hydroxyspiro(2H-1-benzopyran-2,2'-indolin) 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1',3',3'-Trimethyl-6-hydroxyspiro(2H-1-benzopyran-2,2'-indoline) |
Namenshinweis | 99% |
CAS | 23001-29-8 |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 149°C to 150°C |
Farbe | Braun bis Violett |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |