Learn More
1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510525
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
852227-97-5
C17H26BNO2
287.21
MFCD07368528
IIUXWPXCCXVCPD-UHFFFAOYSA-N
1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 3-piperidinophenylboronic acid, pinacol ester, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 3-piperidin-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-piperidine, piperidine,1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
4961251
1-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1CCCCC1
852227-97-5
C17H26BNO2
287.21
MFCD07368528
IIUXWPXCCXVCPD-UHFFFAOYSA-N
1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 3-piperidinophenylboronic acid, pinacol ester, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperidine, 3-piperidin-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-piperidine, piperidine,1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
4961251
1-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1CCCCC1
Chemischer Name oder Material 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 287.21
Reinheit (%) 97%