Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,3,4,6-Tetra-O-Acetyl-beta-D-Ribopyranose,  %
Artikelnummer. 15460677
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15460677 1 g 1 Gramm
15470677 5 g 5 Gramm
15480677 25 g 25 Gramm
15490677 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15460677 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66975.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10034-20-5 | C14H22ClNO9 | 383.778 g/mol
NSC 82044 is a potential metabolic inhibitor of cellular-membrane glycoconjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
NSC82044 ist ein potenzieller metabolischer Inhibitor zellulärer Glykokonjugate.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 10 mg/ml
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-20-5
Summenformel C14H22ClNO9
Molekulargewicht (g/mol) 383.778
MDL-Nummer MFCD01075204
InChI-Schlüssel BQLUYAHMYOLHBX-LEXQQUKESA-N
Synonym 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-amino-2-desoxy-d-glucopyranose hydrochloride, tetra-o-acetyl-glucosaminhydrochlorid, 2r,3s,4r,5r-3,4,6-tris acetyloxy-5-aminooxan-2-yl methyl acetate hydrochloride
PubChem CID 57373443
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-3,4,6-Triacetyloxy-5-aminooxan-2-yl]methylacetat;hydrochlorid
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)N)OC(=O)C)OC(=O)C.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucosamine hydrochloride
Farbe Braun bis Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 10mg/ml
Formelmasse 383.78
Physikalische Form Pulver