Learn More
1-(3,4-Dimethylphenyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30387804
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387804 50 mg
30378233 100 mg
30375143 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387804 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47678050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33967-19-0
Summenformel C10 H14 O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
Synonym Medetomidine Impurity 44
IUPAC-Name 1-(3,4-dimethylphenyl)ethanol
SMILES CC(O)c1ccc(C)c(C)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3,4-Dimethylphenyl)ethanol
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O/c1-7-4-5-10(9(3)11)6-8(7)2/h4-6,9,11H,1-3H3
Formelmasse 150.1045