Learn More
1-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)-phenyl]-methanamin, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanamine |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 205.3 |
Reinheit (%) | 97% |