Learn More
1,3,4-Oxadiazole, TRC
Artikelnummer. 30414859
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414859 10 mg -
30428312 100 mg 100 Milligramm
30420299 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30414859 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO99098510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-99-3
Summenformel C2H2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 70.05
IUPAC-Name 1,3,4-oxadiazole
SMILES o1cnnc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,4-Oxadiazole
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2H2N2O/c1-3-4-2-5-1/h1-2H
Formelmasse 70.0167