missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,5,5-Tetramethyl-1,3-Cyclohexadien, 94 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7025890
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4724-89-4
C10H16
136.238
MFCD00045518
SZHAWDAGEJWQJK-UHFFFAOYSA-N
1,3,5,5-tetramethyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1,3,5,5-tetramethyl, acmc-1alu2, 1, 1,3,5,5-tetramethyl, 1,3,5,5-tetramethylcyclohexadiene, 1,5,5-tetramethyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene,1,3,5,5-tetramethyl
78453
1,3,5,5-Tetramethylcyclohexa-1,3-dien
CC1=CC(=CC(C1)(C)C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4724-89-4
C10H16
136.238
MFCD00045518
SZHAWDAGEJWQJK-UHFFFAOYSA-N
1,3,5,5-tetramethyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1,3,5,5-tetramethyl, acmc-1alu2, 1, 1,3,5,5-tetramethyl, 1,3,5,5-tetramethylcyclohexadiene, 1,5,5-tetramethyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene,1,3,5,5-tetramethyl
78453
1,3,5,5-Tetramethylcyclohexa-1,3-dien
CC1=CC(=CC(C1)(C)C)C

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3,5,5-Tetramethyl-1,3-cyclohexadiene
Flammpunkt 52°C (126°F)
Brechungsindex 1.465
Menge 1 g
UN-Nummer UN3295
Formelmasse 136.24
Reinheit (%) 94%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'