Learn More
1,3,5,7-Cyclooctatetrain, 98 %, stabil mit 0.1 % Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026573
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
629-20-9
C8H8
104.15
MFCD00004161
KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
637866
Cyclooctatetraen
C1=C/C=C\C=C/C=C\1
629-20-9
C8H8
104.15
MFCD00004161
KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
637866
Cyclooctatetraen
C1=C/C=C\C=C/C=C\1
1,3,5,7-Cyclooctatetraene is used in the synthesis of highly organic film for silicon surfaces to improve its chemical and physical properties. It is also used in liquid state organic dye lasers, as triplet state quencher to reduce dye blinking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5,7-Cyclooctatetraen wird bei der Synthese hochorganischer Folien für Siliziumoberflächen zur Verbesserung ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften eingesetzt. Fungiert auch in organischen Farbstofflasern in flüssiger Phase als Fluoreszenzlöscher für Triplett-Zustände zur Reduktion des Farbstoffblinkens.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Lagerung bei --20 °C. Vor Oxidationsmitteln, Luft, Wärme, ultravioletter Strahlung und Radikalbildnern geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Namenshinweis stabilized with 0.1% Hydroquinone
Schmelzpunkt -5°C
Dichte 0.925
Siedepunkt 142°C to 143°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.537
Menge 5 g
UN-Nummer UN2358
Beilstein 2496800
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 98%