Learn More
1,3,5,7-Cyclooctatetraen, stabilisiert, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10413645 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10413645 10 g Glasflasche 10 Gramm
10637934 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10194120 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10413645 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160570100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 629-20-9 | C8H8 | 104.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-20-9
Summenformel C8H8
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00004161
InChI-Schlüssel KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
Synonym 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
PubChem CID 637866
IUPAC-Name Cyclooctatetraen
SMILES C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -27°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 142°C to 143°C
Flammpunkt 22°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5365 to 1.5385
Menge 10 g
Beilstein 05, I, 228
Merck Index 15, 2731
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Stabilisator 0.1% hydroquinone
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit