Learn More
1,3,5-Benzoldicarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777359
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
554-95-0
C9H6O6
210.14
MFCD00002517
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
trimesic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, 5-carboxyisophthalic acid, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, unii-ou36oo5mtn, ou36oo5mtn, chembl77562
11138
CHEBI:46032
1,3,5-Benzoltricarbonsäure
OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
554-95-0
C9H6O6
210.14
MFCD00002517
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
trimesic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, 5-carboxyisophthalic acid, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, unii-ou36oo5mtn, ou36oo5mtn, chembl77562
11138
CHEBI:46032
1,3,5-Benzoltricarbonsäure
OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
1, 3, 5-Benzenetricarbonsäure, 98 %, C9H6O6, CAS-Nummer-554-95-0, 1,3,5-Benzol-Tricarbonsäure, 1,3,5-Benzolbenetricarbonsäure, 1,3,5-Tricarboxybenzol, 5-Carboxyisophthalsäure, ChEMBL77562, ou36oo5mtn, Trimesinsäure, Trimesinsäure, Trimesitinsäure, UNII-ou36oo5mtn, 500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 380.0°C
Flammpunkt >250°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H3(CO2H)3
Menge 5 g
Beilstein 09, 978
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.6g/L (25°C)- 7.9g/L (50°C). Other solubilities: 1.24g/100g ethyl ether- 8g/100g methanol,0.46g/100g acetic acid- >20.00g/100g thf (25°C),1.88g/100g acetone- <0.01g/100g xylene (25°C),<0.01g/1
Formelmasse 210.14
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.