Learn More
1-(3,5-Dichlorphenyl)-2-Hydroxyethylamin, 94 %, Acros Organics
Catalog Number 10364402
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-2-hydroxyethylamine
CAS 372144-00-8
Prozentgehaltsbereich 93% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H9Cl2NO
Menge 500 mg
Synonym 2-amino-2-3,5-dichlorophenyl ethanol, 1-3,5-dichlorophenyl-2-hydroxyethylamine, 2-amino-2-3,5-dichlorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, b-amino-3,5-dichloro
InChI-Schlüssel LRORZXIRKBZZAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(CO)N
IUPAC-Name 2-Amino-2-(3,5-dichlorphenyl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 206.07
PubChem CID 2734585
Formelmasse 206.07
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3,5-Dichlorophenyl)-2-hydroxyethylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.