Learn More
1,3,5-Tri-(4-Carboxyphenyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene is used as a building block for metal organic frameworks, which is a 3D-microporous material and finds applications in gas adsorption and separation technologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzol wird als Baustein für metallorganische Gerüste verwendet, die ein3 D-mikroporöses Material sind und Anwendungen in Gasadsorptions- und Trennungstechnologien finden.
Löslichkeit
Löslich in Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Metallen, Aminen, starken Säuren, sauren Chloriden, Alkoholen, Peroxiden, Permanganaten, starken Reduktionsmitteln, löslichen Carbonaten, Phosphaten, Phosphorhalogeniden und Hydroxiden.
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzol wird als Baustein für metallorganische Gerüste verwendet, die ein3 D-mikroporöses Material sind und Anwendungen in Gasadsorptions- und Trennungstechnologien finden.
Löslichkeit
Löslich in Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Metallen, Aminen, starken Säuren, sauren Chloriden, Alkoholen, Peroxiden, Permanganaten, starken Reduktionsmitteln, löslichen Carbonaten, Phosphaten, Phosphorhalogeniden und Hydroxiden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene |
Schmelzpunkt | 322°C to 327°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in tetrahydrofuran. |
Formelmasse | 438.43 |
Reinheit (%) | 97% |