Learn More
1,3,5-Triazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11323836
334.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
290-87-9
C3H3N3
81.08
MFCD00006044
JIHQDMXYYFUGFV-UHFFFAOYSA-N
s-triazine, sym-triazine, cyanidine, vedita 250, unii-8b5f4cm81e, vedita, 1,5-triazine, hydrogen cyanide trimer, acmc-209h6t
9262
CHEBI:30259
1,3,5-Triazin
C1=NC=NC=N1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
290-87-9
C3H3N3
81.08
MFCD00006044
JIHQDMXYYFUGFV-UHFFFAOYSA-N
s-triazine, sym-triazine, cyanidine, vedita 250, unii-8b5f4cm81e, vedita, 1,5-triazine, hydrogen cyanide trimer, acmc-209h6t
9262
CHEBI:30259
1,3,5-Triazin
C1=NC=NC=N1
1,3,5-Triazine is a useful replacement for HCN in the Gattermann reaction for the synthesis of aromatic aldehydes. It reacts with nucleophiles, e.g. amines, which is utilized in quinazoline synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Triazin ist ein nützlicher Ersatz für HCN in der Gattermann-Reaktion zur Synthese aromatischer Aldehyde. Reagiert mit Nukleophilen, z. B. Aminen, die in der Chinazolin-Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml) und Methanol (100 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Triazine
Schmelzpunkt 77°C to 83°C (decomposition)
Dichte 1.38
Siedepunkt 114°C
Menge 25 g
Beilstein 104790
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol (50mg/ml),and methanol (100mg/ml).
Formelmasse 81.08
Reinheit (%) 97%