missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3,5-Triazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
1,3,5-Triazine is a useful replacement for HCN in the Gattermann reaction for the synthesis of aromatic aldehydes. It reacts with nucleophiles, e.g. amines, which is utilized in quinazoline synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Triazin ist ein nützlicher Ersatz für HCN in der Gattermann-Reaktion zur Synthese aromatischer Aldehyde. Reagiert mit Nukleophilen, z. B. Aminen, die in der Chinazolin-Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml) und Methanol (100 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern.
1,3,5-Triazin ist ein nützlicher Ersatz für HCN in der Gattermann-Reaktion zur Synthese aromatischer Aldehyde. Reagiert mit Nukleophilen, z. B. Aminen, die in der Chinazolin-Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml) und Methanol (100 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3,5-Triazine |
Schmelzpunkt | 77°C to 83°C (decomposition) |
Dichte | 1.38 |
Siedepunkt | 114°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 104790 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol (50mg/ml),and methanol (100mg/ml). |
Formelmasse | 81.08 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'