Learn More
1,3,5-Trifluor-2-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023462
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
315-14-0
C6H2F3NO2
177.082
MFCD00014687
PWRFDGYYJWQIAB-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trifluoronitrobenzene, 2,2,6-trifluoronitrobenzene, benzene, 1,3,5-trifluoro-2-nitro, 1,3,5-trifluoro-2-nitro-benzene, 2-nitro-1,3,5-trifluorobenzene, pubchem10646, acmc-209hn4, 1,3,5-trifluoronitrobenzene, 2,4,6 trifluoronitrobenzene, ksc226o4t
67567
1,3,5-Trifluor-2-Nitrobenzol
C1=C(C=C(C(=C1F)[N+](=O)[O-])F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
315-14-0
C6H2F3NO2
177.082
MFCD00014687
PWRFDGYYJWQIAB-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trifluoronitrobenzene, 2,2,6-trifluoronitrobenzene, benzene, 1,3,5-trifluoro-2-nitro, 1,3,5-trifluoro-2-nitro-benzene, 2-nitro-1,3,5-trifluorobenzene, pubchem10646, acmc-209hn4, 1,3,5-trifluoronitrobenzene, 2,4,6 trifluoronitrobenzene, ksc226o4t
67567
1,3,5-Trifluor-2-Nitrobenzol
C1=C(C=C(C(=C1F)[N+](=O)[O-])F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene
Schmelzpunkt 2°C to 5°C
Dichte 1.514
Siedepunkt 171°C to 172°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Brechungsindex 1.479
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2106869
Formelmasse 177.08
Reinheit (%) 98%