Learn More
1,3,5-Triisopropylbenzol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021213
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
717-74-8
C15H24
204.357
MFCD00008890
VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
12860
1,3,5-tri(propan-2-yl)benzol
CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
717-74-8
C15H24
204.357
MFCD00008890
VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
12860
1,3,5-tri(propan-2-yl)benzol
CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
1,3,5-Triisopropylbenzene is used as a fuel and fuel additive. It is also used in lubricants and lubricant additives. Further, it is used in the preparation of 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl chloride. It is also employed as a swelling agent during the synthesis of mesoporous silica with two-dimensional hexagonal pores. In addition to this, it is used as a micelle expander in the synthesis of magnetic mesoporous silica nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Triisopropylbenzol wird als Brennstoff und Brennstoffzusatz verwendet. Es findet auch Anwendung in Schmiermitteln und Schmiermittelzusätzen. Darüber hinaus kommt es bei der Herstellung von 2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylchlorid zum Einsatz. Es wird auch als Quellungsmittel bei der Synthese von mesoporösem Kieselgel mit zweidimensionalen hexagonalen Poren eingesetzt. Darüber hinaus wird es zur Vergrößerung von Mizellen bei der Synthese von magnetischen mesoporösen Kieselgel-Nanopartikeln eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Triisopropylbenzene
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 0.854
Siedepunkt 235°C to 237°C
Flammpunkt 86°C (186°F)
Brechungsindex 1.488
Menge 50 g
Beilstein 1862750
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 204.36
Reinheit (%) 95%