Learn More
1,3,5-Trimethoxybenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779795
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
621-23-8
C9H12O3
168.19
MFCD00008385
LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
phloroglucinol trimethyl ether, sym-trimethoxybenzene, benzene, 1,3,5-trimethoxy, 1,3,5-trimethyoxybenzene, unii-00vji3vg3d, 1,3,5-trimethoxy benzene, o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol, 00vji3vg3d, dsstox_cid_25963, dsstox_rid_81259
69301
CHEBI:31038
1,3,5-trimethoxybenzene
COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
621-23-8
C9H12O3
168.19
MFCD00008385
LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
phloroglucinol trimethyl ether, sym-trimethoxybenzene, benzene, 1,3,5-trimethoxy, 1,3,5-trimethyoxybenzene, unii-00vji3vg3d, 1,3,5-trimethoxy benzene, o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol, 00vji3vg3d, dsstox_cid_25963, dsstox_rid_81259
69301
CHEBI:31038
1,3,5-trimethoxybenzene
COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 3, 5-Trimethoxybenzene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 50.0°C to 53.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Dichte 85g/mL
Siedepunkt 255.0°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H3(OCH3)3
Menge 10 g
Beilstein 06, 1101
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in methanol
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Trimethoxybenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /