Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, Maybridge
Marke: Maybridge CC14704DE
Weitere Details : CAS : 2644-93-1 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
2644-93-1 | |
138.17 | |
1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h | |
1,3,5-Trimethylpyrazol-4-Carbaldehyd |
C7H10N2O | |
HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N | |
736515 | |
CC1=C(C(=NN1C)C)C=O |
Spezifikation
1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde | |
5g | |
97% | |
1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h | |
CC1=C(C(=NN1C)C)C=O | |
138.17 | |
138.17 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
2644-93-1 | |
C7H10N2O | |
HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N | |
1,3,5-Trimethylpyrazol-4-Carbaldehyd | |
736515 | |
97% |