Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510138
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
2644-93-1
C7H10N2O
138.17
HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
736515
1,3,5-Trimethylpyrazol-4-Carbaldehyd
CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
2644-93-1
C7H10N2O
138.17
HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
736515
1,3,5-Trimethylpyrazol-4-Carbaldehyd
CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
Chemischer Name oder Material 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 97%