missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion, Mikromol

Artikelnummer. 30459726
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30459726 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30459726 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3963.080100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) Isocyanurate
CAS 27676-62-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) Isocyanurate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C48 H69 N3 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)- (8CI), 1,3,5-Tris[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tri(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazinetrione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)isocyanuric acid), 1,3,5-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)-5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)cyanuric acid, 1,3,5-Tris[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)[1,3,5]triazin-2,4,6-trione, ADK Stab AO 20, AO 106, AO 1179, AO 2, AO 20, AO 20 antioxidant, AO 3114, AT 3114, Adeka Stab AO 20, AgeRite GT, Alvinox FB, Anox 3114, Anox IC 14, Antioxidant 1179, Antioxidant 3114, Chinox 3114, Cyanox 1741, E 043, Ethanox 314, Evernox 3114, G 3114, Good-rite 3114, Hostanox M 014, IR 3114, Irganox 3114, Keminox 314, Mark AO 20, Mixxim AO 20, Songnox 3114, Sonox 3114, Thanox 3114, Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate, Vanox GT, Vixid, Yoshinox 314, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]-, Plastic additive 13
InChI-Formel InChI=1S/C48H69N3O6/c1-43(2,3)31-19-28(20-32(37(31)52)44(4,5)6)25-49-40(55)50(26-29-21-33(45(7,8)9)38(53)34(22-29)46(10,11)12)42(57)51(41(49)56)27-30-23-35(47(13,14)15)39(54)36(24-30)48(16,17)18/h19-24,52-54H,25-27H2,1-18H3
Lösungstyp Neat
SMILES CC(C)(C)c1cc(CN2C(=O)N(Cc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)N(Cc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C2=O)cc(c1O)C(C)(C)C
IUPAC-Name 1,3,5-Tris[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
Molekulargewicht (g/mol) 784.08
Menge 100 mg
Formelmasse 783.5186 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.