Learn More
1,3,6,8-Pyrentetrasulfonsäure-Tetrasodiumsalz, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-189180
41.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
59572-10-0
C16H6Na4O12S4
610.44
MFCD00042029
UZBIRLJMURQVMX-UHFFFAOYSA-J
1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, tetrasodium salt, unii-p062ld4v71, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt, tetrasodium 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonate, tetrasodium pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, sodium salt 1:4, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate, zlchem 1090, dsstox_cid_21233, dsstox_gsid_41233
101082
Tetranatrium;pyren-1,3,6,8-tetrasulfonat
C1=CC2=C3C(=C(C=C2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C=CC4=C(C=C(C1=C43)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
59572-10-0
C16H6Na4O12S4
610.44
MFCD00042029
UZBIRLJMURQVMX-UHFFFAOYSA-J
1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, tetrasodium salt, unii-p062ld4v71, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt, tetrasodium 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonate, tetrasodium pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, sodium salt 1:4, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate, zlchem 1090, dsstox_cid_21233, dsstox_gsid_41233
101082
Tetranatrium;pyren-1,3,6,8-tetrasulfonat
C1=CC2=C3C(=C(C=C2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C=CC4=C(C=C(C1=C43)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt
Namenshinweis 85%
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 85%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 610.44
Reinheit (%) 85%
Physikalische Form Feines Kristallpulver