Learn More
1,3,6-Naphthalentrisulfonsäure, Natriumsalzhydrat, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-170784
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
19437-42-4
C10H5Na3O9S3
434.29
MFCD00149263 MFCD00003989
NJPKYOIXTSGVAN-UHFFFAOYSA-K
1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt, 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt 1:?
73555608
trisodium naphthalene-1,3,6-trisulfonate
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=CC(=CC(=C2C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
19437-42-4
C10H5Na3O9S3
434.29
MFCD00149263 MFCD00003989
NJPKYOIXTSGVAN-UHFFFAOYSA-K
1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt, 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt 1:?
73555608
trisodium naphthalene-1,3,6-trisulfonate
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=CC(=CC(=C2C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate
Farbe Beige oder weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 8% max.
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Beilstein 11,229
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 600g/L (20°C)
Formelmasse 368.36
Reinheit (%) ≥90% (by difference)
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate, mixture of isomers
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.