Learn More
1,3,6-Tribromo-9H-carbazole, TRC
Artikelnummer. 30456592
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456592 50 mg -
30455817 5 mg -
30455980 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456592 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79827550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55119-10-3
Summenformel C12H6Br3N
Molekulargewicht (g/mol) 403.89
Synonym 1,3,6-Tribromocarbazole, NSC 121207
IUPAC-Name 1,3,6-tribromo-9H-carbazole
SMILES Brc1ccc2[nH]c3c(Br)cc(Br)cc3c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,6-Tribromo-9H-carbazole
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H6Br3N/c13-6-1-2-11-8(3-6)9-4-7(14)5-10(15)12(9)16-11/h1-5,16H
Formelmasse 400.805