Learn More
1-(3-Aminopropyl)-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021716
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
5036-48-6
C6H11N3
125.18
MFCD00009819
KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine
78736
NCCCN1C=CN=C1
5036-48-6
C6H11N3
125.18
MFCD00009819
KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine
78736
NCCCN1C=CN=C1
1-(3-Aminopropyl)imidazole is used in the synthesis of pH-sensitive polyaspartamide derivatives. It is also used in the preparation of pH-sensitive amphiphilic polymers with different degrees of octaceylamine (C18) substitution by graft reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(3-Aminpropyl)imidazol wird bei der Synthese von pH-empfindlichen Polyaspartamid-Derivaten verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von pH-empfindlichen amphiphilen Polymeren mit unterschiedlichen Grad an Octaceylamin (C18)-Substitution durch Transplantat-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(3-Aminopropyl)imidazole
Schmelzpunkt -68°C
Dichte 1.062
pH 11.3
Siedepunkt 296°C
Flammpunkt 154°C (309°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.519
Menge 50 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
IUPAC-Name 3-Imidazol-1-ylpropan-1-Amin
Formelmasse 125.18
Reinheit (%) 98%