missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(3-Aminopropyl)-pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044130
46.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
23159-07-1
C7H16N2
128.219
MFCD00014100
VPBWZBGZWHDNKL-UHFFFAOYSA-N
3-pyrrolidin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl pyrrolidine, 1-3-aminopropyl-pyrrolidine, 1-pyrrolidinepropanamine, n-3-aminopropyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinopropylamine, 3-1-pyrrolidinyl propylamine, pyrrolidine, 1-3-aminopropyl, 3-pyrrolidin-1-ylpropylamine, 3-1-pyrrolidino propylamine
31670
3-Pyrrolidin-1-ylpropan-1-Amin
C1CCN(C1)CCCN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
23159-07-1
C7H16N2
128.219
MFCD00014100
VPBWZBGZWHDNKL-UHFFFAOYSA-N
3-pyrrolidin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl pyrrolidine, 1-3-aminopropyl-pyrrolidine, 1-pyrrolidinepropanamine, n-3-aminopropyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinopropylamine, 3-1-pyrrolidinyl propylamine, pyrrolidine, 1-3-aminopropyl, 3-pyrrolidin-1-ylpropylamine, 3-1-pyrrolidino propylamine
31670
3-Pyrrolidin-1-ylpropan-1-Amin
C1CCN(C1)CCCN

1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It can be used to make other chemicals It can react with 7-chloro-6-(2-chloro-ethyl)-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine to get 5-methyl-8-(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-7,8-dihydro-6H-1,3,4,8,8b-pentaaza-as-indacene . It can also react with 2,4-diphenyl-cyclobutane-1,3-dicarbonyl dichloride to obtain 2,4-diphenyl-cyclobutane-1,3-dicarboxylic acid bis-[(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-amide] .

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidin wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Es kann zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet werden. Es kann mit 7-Chlor-6-(2-chloroethyl)-5-methyl-[1,2,4]-triazolo[1,5 a]pyrimidin reagieren, um 5-Methyl-8-(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-7,8-dihydro-6H-1,3,4,8,8 b-pentaaza-as-indacen zu erhalten. Es kann auch mit 2,4-Diphenyl-cyclobutan-1,3-dicarbonyl-dichlorid reagieren, um 2,4-Diphenyl-cyclobutan-1,3-dicarboxylsäure-bis-[(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-amid] zu erhalten.

Löslichkeit
Löslich in Wasser, löslich in Chloroform

Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Dichte 1.014
Siedepunkt 191°C to 193°C
Brechungsindex 1.471
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1191
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,soluble in chloroform
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'