Learn More
1,3-Benzodioxol-5-ylacetylchlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3174726
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
6845-81-4
C9H7ClO3
198.60
MFCD03424722
HGSZGCXMAJSUSC-UHFFFAOYSA-N
benzo 1,3 dioxol-5-yl-acetyl chloride, 1,3-benzodioxol-5-ylacetyl chloride, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-ylacetyl chloride, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetyl chloride, 2-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl acetyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-acetylchloride, 3,4-methylenedioxyphenylacetylchloride, 3,4-methylenedioxyphenylacetyl chloride
2756584
ClC(=O)CC1=CC2=C(OCO2)C=C1
6845-81-4
C9H7ClO3
198.60
MFCD03424722
HGSZGCXMAJSUSC-UHFFFAOYSA-N
benzo 1,3 dioxol-5-yl-acetyl chloride, 1,3-benzodioxol-5-ylacetyl chloride, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-ylacetyl chloride, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetyl chloride, 2-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl acetyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-acetylchloride, 3,4-methylenedioxyphenylacetylchloride, 3,4-methylenedioxyphenylacetyl chloride
2756584
ClC(=O)CC1=CC2=C(OCO2)C=C1
Chemischer Name oder Material 1, 3-Benzodioxol-5-ylacetyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)Acetylchlorid
Formelmasse 198.6
Reinheit (%) 97%