Learn More
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10442463
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10442463 250 mg Amber Glass Bottle 250 Milligramm
10656763 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10442463 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC01603CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 115010-10-1
Summenformel C7H5ClO4S
Molekulargewicht (g/mol) 220.623
InChI-Schlüssel ICUBASIDCXDQAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, 2h-1,3-benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-sulfonylchloride, 1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride, acmc-20a4hu, 5-chlorosulphonyl-1,3-benzodioxole, benzo 1,3 dioxol-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-sulphonyl chloride, benzo 1,3-dioxol-5-sulphonyl chloride
PubChem CID 4913401
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-Sulfonylchlorid
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Amber Glass Bottle
Menge 250 mg
Formelmasse 220.63
Reinheit (%) 95%