Learn More
1,3-Benzodioxol-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7036460
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
115010-10-1
C7H5ClO4S
220.623
MFCD04974524
ICUBASIDCXDQAW-UHFFFAOYSA-N
benzo d 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, 2h-1,3-benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-sulfonylchloride, 1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride, acmc-20a4hu, 5-chlorosulphonyl-1,3-benzodioxole, benzo 1,3 dioxol-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-sulphonyl chloride, benzo 1,3-dioxol-5-sulphonyl chloride
4913401
1,3-Benzodioxol-5-Sulfonylchlorid
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
115010-10-1
C7H5ClO4S
220.623
MFCD04974524
ICUBASIDCXDQAW-UHFFFAOYSA-N
benzo d 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, 2h-1,3-benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-sulfonylchloride, 1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride, acmc-20a4hu, 5-chlorosulphonyl-1,3-benzodioxole, benzo 1,3 dioxol-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-sulphonyl chloride, benzo 1,3-dioxol-5-sulphonyl chloride
4913401
1,3-Benzodioxol-5-Sulfonylchlorid
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Benzodioxol-5-sulfonylchlorid wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 220.63
Reinheit (%) 97%