Learn More
1,3-Benzothiazol-6-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228353
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
19989-67-4
C8H5NOS
163.2
AVSFPLJXSHRMHM-UHFFFAOYSA-N
6-benzothiazolecarboxaldehyde, benzo d thiazole-6-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-6-carboxaldehyde, 6-formylbenzothiazole, benzothiazol-6-carboxaldehyde, 6-benzothiazolecarbaldehyde, 1?3-benzothiazole-6-carboxaldehyde, 6-benzo d thiazolecarboxaldehyde, 6-benzothiazolecarboxaldehyde 8ci,9ci
15089709
1,3-Benzothiazol-6-Carbaldehyd
C1=CC2=C(C=C1C=O)SC=N2
19989-67-4
C8H5NOS
163.2
AVSFPLJXSHRMHM-UHFFFAOYSA-N
6-benzothiazolecarboxaldehyde, benzo d thiazole-6-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-6-carboxaldehyde, 6-formylbenzothiazole, benzothiazol-6-carboxaldehyde, 6-benzothiazolecarbaldehyde, 1?3-benzothiazole-6-carboxaldehyde, 6-benzo d thiazolecarboxaldehyde, 6-benzothiazolecarboxaldehyde 8ci,9ci
15089709
1,3-Benzothiazol-6-Carbaldehyd
C1=CC2=C(C=C1C=O)SC=N2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 92.0°C to 93.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 163.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Benzothiazole-6-carbaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.