missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Bis-(2,4,6-Trimethylphenyl)-imidazolidiniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3777543
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
173035-10-4
C21H27ClN2
342.91
MFCD09039279
COGMCBFILULEOS-UHFFFAOYSA-M
1,3-dimesitylimidazolidine hydrochloride, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl-imidazolidinium-chloride, 1,3-dimesitylimidazolidine, chloride salt, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-imidazolidin-1-ium chloride, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolidine hydrochloride
1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydro-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium chloride
[Cl-].CC1=CC(C)=C(N2CC[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
173035-10-4
C21H27ClN2
342.91
MFCD09039279
COGMCBFILULEOS-UHFFFAOYSA-M
1,3-dimesitylimidazolidine hydrochloride, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl-imidazolidinium-chloride, 1,3-dimesitylimidazolidine, chloride salt, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-imidazolidin-1-ium chloride, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolidine hydrochloride
1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydro-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium chloride
[Cl-].CC1=CC(C)=C(N2CC[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidinium chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 280°C to 286°C
Farbe Beige bis Braun-Rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 342.91
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'