Learn More
1,3-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)-imidazoliumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029660
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
250285-32-6
C27H37ClN2
425.06
MFCD02684545
AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazolium chloride, ipr hcl, 2,5-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, ipr.hcl, 1,3-bis 2,6-bis 1-methylethyl phenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-bis-2,6-diisopropyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-bis 2,6-bis prop-2-yl phenyl-1h-imidazol-3-ium chloride
2734913
1,3-Bis[2,6-Di(Propan-2-yl)Phenyl]Imidazol-1-ium;Chlorid
[Cl-].CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N1C=C[N+](=C1)C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C
250285-32-6
C27H37ClN2
425.06
MFCD02684545
AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazolium chloride, ipr hcl, 2,5-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, ipr.hcl, 1,3-bis 2,6-bis 1-methylethyl phenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-bis-2,6-diisopropyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-bis 2,6-bis prop-2-yl phenyl-1h-imidazol-3-ium chloride
2734913
1,3-Bis[2,6-Di(Propan-2-yl)Phenyl]Imidazol-1-ium;Chlorid
[Cl-].CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N1C=C[N+](=C1)C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride is also used in organic synthesis, as well as a pharmaceutical intermediate. 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium Chloride is used as a reagent in the synthesis of NHC Copper(I) complexes bearing dipyridylamine ligands which exhibit interesting luminescent properties and are potential candidates for organic light-emitting diode applications. 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium Chloride is also used as a reagent in the synthesis of 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthene-4-acetic Acid Methyl Ester (D476595); the methyl ester derivative of the drug Vadimezan (V084950).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid wird auch in der organischen Synthese sowie als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid wird als Reagenz für die Synthese von NHC-Kupfer(I)-Komplexen mit Dipyridylamin-Liganden verwendet, die interessante lumineszente Eigenschaften aufweisen und potenzielle Kandidaten für Anwendungen mit organischen Leuchtdioden sind. 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid wird auch als Reagenz bei der Synthese von 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-essigsäuremethylester (D476595) verwendet, dem Methylester-Derivat des Medikaments Vadimezan (V084950).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Schmelzpunkt ∽280°C (decomposition)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 425.05
Reinheit (%) 97%