Learn More
1,3-Bis(2-Hydroxyhexafluorpropyl)benzol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333826
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11333826 5 g 5 Gramm
11343826 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16894.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 802-93-7 | C12H6F12O2 | 410.159 g/mol
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene is used to determine the specific details of electrical magnitudes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Bis(2-Hydroxyhexafluorisopropyl)benzol wird zur Bestimmung der spezifischen Details der elektrischen Größen verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 802-93-7
Summenformel C12H6F12O2
Molekulargewicht (g/mol) 410.159
MDL-Nummer MFCD00042090
InChI-Schlüssel PGUIOHNOYADLMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis 2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzene, 1,3-bis hexafluoro-2-hydroxyisopropyl benzene, 1,3-bis alpha-hydroxyhexafluoroisopropyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrakis trifluoromethyl-1,3-benzenedimethanol, a,a,a',a'-tetrakis trifluoromethyl-1,3-benzenedimethanol, 1,3-benzenedimethanol, .alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.'-tetrakis trifluoromethyl, 1,3-bis hexafluoro-alpha-hydroxyisopropyl benzene, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-3-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl phenyl propan-2-ol, 1,3-bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl benzene, 1,3 hfab
PubChem CID 69933
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-[3-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propan-2-ol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Schmelzpunkt 9°C to 10°C
Dichte 1.659
Siedepunkt 99°C to 100°C (20 mmHg)
Flammpunkt 97°C (206°F)
Brechungsindex 1.389
Menge 5 g
Beilstein 2024879
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 410.16
Reinheit (%) 96%