Learn More
1,3-Bis-[4-(7-chlor-4-chinolinyl)-1-piperazinyl]-propan Tetraphosphat Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425785
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15425785 25 g 25 Gramm
15435785 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425785 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66513.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 915967-82-7
Summenformel C29H52Cl2N6O20P4
Molekulargewicht (g/mol) 999.552
MDL-Nummer MFCD11870901
InChI-Schlüssel AMCQDGFOKTXHSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperaquine phosphate hydrate, piperaquine tetraphosphate tetrahydrate, unii-854d7k8lxb, piperaquine tetraphosphate hydrate, piperaquine phosphate, quinoline, 4,4'-1,3-propanediyldi-4,1-piperazinediyl bis 7-chloro-, phosphate, hydrate 1:4:4, piperaquine tetraphosphate tetrahydrate hplc, tetrakis phosphoric acid piperaquine tetrahydrate, 1,3-bis 4-7-chloroquinolin-4-yl piperazin-1-yl propane tetrakis phosphate tetrahydrate
PubChem CID 49849842
IUPAC-Name 7-Chlor-4-[4-[3-[4-(7-Chlorchinolin-4-yl)Piperazin-1-yl]Propyl]Piperazin-1-yl]Chinolin;Phosphorsäure;Tetrahydrat
SMILES C1CN(CCN1CCCN2CCN(CC2)C3=C4C=CC(=CC4=NC=C3)Cl)C5=C6C=CC(=CC6=NC=C5)Cl.O.O.O.O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis[4-(7-chloro-4-quinolinyl)-1-piperazinyl]propane tetraphosphate tetrahydrate
Farbe Weiß
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 999.55
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver