Learn More
1,3-Bis(4-piperidinyl)Propan,97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305689
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11305689 100 g 100 Gramm
11395679 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305689 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20442.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 16898-52-5 | C13H26N2 | 210.365 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16898-52-5
Summenformel C13H26N2
Molekulargewicht (g/mol) 210.365
MDL-Nummer MFCD00038013
InChI-Schlüssel OXEZLYIDQPBCBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis 4-piperidyl propane, 4,4'-trimethylenedipiperidine, 1,3-di-4-piperidylpropane, piperidine, 4,4'-1,3-propanediyl bis, di-pip, 4-3-piperidin-4-yl propyl piperidine, 4-3-4-piperidyl propyl piperidine, unii-eu53ec219i, 1,3-di 4-piperidyl propane, 1,3-bis 4-piperidinyl propane
PubChem CID 85631
IUPAC-Name 4-(3-Piperidin-4-ylpropyl)piperidin
SMILES C1CNCCC1CCCC2CCNCC2
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(4-piperidinyl)propane
Schmelzpunkt 63°C to 68°C
Siedepunkt 327°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 111615
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 210.36
Reinheit (%) ≥97%