Learn More
1,3-Bis(Chlormethyl)tetramethyldisiloxan, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11301587
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
2362-10-9
MFCD00000877
2362-10-9
MFCD00000877
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
1,3-Bis(Chloromethyl)tetramethyldisiloxan ist ein nützliches bifunktionales Silylierungsmittel.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 92°C to 93°C (20mmHg)
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane
Menge 50 g
Summenformel C7H7BrO
Beilstein 506631
Flammpunkt 73°C (163°F)
Synonym 4-bromo-o-cresol, 2-methyl-4-bromophenol, 4-bromo-2-methyl-phenol, o-cresol, 4-bromo, phenol, 4-bromo-2-methyl, 2-hydroxy-5-bromotoluene, p-bromocresol, 4-bromo-cresol, pubchem7106, acmc-1chy8
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
InChI-Schlüssel IWJGMJHAIUBWKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)O
IUPAC-Name 4-Brom-2-Methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 187.04
PubChem CID 16896
Formelmasse 231.27
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.44
Dichte 1.05