Learn More
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methylisothioharnstoff, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methylisothiourea |
| CAS | 107819-90-9 |
| Summenformel | C12H22N2O4S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | [[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino](methylthio)methylene]-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methylthiopseudourea, 1,3-Di-tert-butyloxycarbonyl-S-methylisothiourea, Bis(Boc)-2-methyl-2-thiopseudourea, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea, N,N'-Bis-Boc-S-methylisothiourea, N,N'-Di(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea, N,N'-Di-Boc-S-methylisothiourea, [[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino](methylthio)methylene]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H22N2O4S/c1-11(2,3)17-9(15)13-8(19-7)14-10(16)18-12(4,5)6/h1-7H3,(H,13,14,15,16) |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)/N=C(SC)/NC(OC(C)(C)C)=O |
| IUPAC-Name | Carbaminsäure, N- (1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino](methylthio)methylen]-, 1,1-dimethylethylester (ACI) |
| Molekulargewicht (g/mol) | 290.38 |
| Formelmasse | 290.13 |