Learn More
1,3-Bis-[tris-(hydroxymethyl)-amino]-propan, 99 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 202640010
Weitere Details : CAS : 64431-96-5 Netto-Gewicht : 1.00000kg
Menge 1kg
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15189223
  • 1022.00 € / 1 Kilogramm
Verfügbar ab
27-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
64431-96-5
282.33
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
125132
2-[3-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
C11H26N2O6
MFCD00004689
bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
CHEBI:40947
C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Spezifikation
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane
Authentic
Weiß
1kg
98.5
99%
CH2{CH2NHC(CH2OH)3]2
04,III,859
Solubility in water: soluble in cold water
C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
282.33
CHEBI:40947
Kristallpulver
46.33 to 47.2% C, 9.82 to 10.02% N
Glasflasche
164.0°C to 165.0°C
64431-96-5
100.0
C11H26N2O6
MFCD00004689
bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
2-[3-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
125132
282.33
99%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation