Learn More
1,3-Cycloheptandion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15460848
Click to view available options
Menge:
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1,3-Cyclopentanedion wurde für die Synthese chemischer Sonden zur selektiven Markierung von Schwefelsäure-Proteinen verwendet. Es ist ein vielseitiges Reagenz für die Synthese von Perhydroazulenen, Prostaglandin-Produkten (biologisch aktiv, ungesättigt) 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3-Cycloheptanedione
CAS 1194-18-9
Dichte 1.1
Siedepunkt 254°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C7H10O2
Brechungsindex 1.483
MDL-Nummer MFCD01863735
Menge 1 g
Synonym 1,3-cycloheptanedione, 1 3-cycloheptanedione 97, acmc-20aijy, 1,3-cycloheptandione, pubchem20261, cycloheptan-1,3-dione, cyclohep tane-1,3-dione, cycloheptane-1,3-quinone, cycloheptane-?1,?3-?dione, ksc173k8n
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (5.5g/100 g),and dimethyl formamide (DMF)
InChI-Schlüssel DBOVMTXPZWVYAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(=O)CC(=O)C1
IUPAC-Name Cycloheptan-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 126.155
PubChem CID 4072367
Formelmasse 126.15
Reinheit (%) 97%