Learn More
Hexahydro-1,3-Methylphthalanhydrid, 99 %, cis- und trans-Gemisch, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-96176
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
2579-20-6
C8H18N2
142.24
MFCD00001522
QLBRROYTTDFLDX-UHFFFAOYSA-N
1,3-cyclohexanedimethanamine, 1,3-cyclohexanebis methylamine, 1,3-bis aminomethyl cyclohexane, cyclohexane-1,3-diyldimethanamine, 1,3-di aminomethyl cyclohexane, kodak silver halide solvent hs-103, cyclohexane, 1,3-bis aminomethyl, 3-aminomethyl cyclohexyl methanamine, 3-aminomethyl cyclohexyl methylamine
17406
[3-(Aminomethyl)cyclohexyl]methanamin
C1CC(CC(C1)CN)CN
2579-20-6
C8H18N2
142.24
MFCD00001522
QLBRROYTTDFLDX-UHFFFAOYSA-N
1,3-cyclohexanedimethanamine, 1,3-cyclohexanebis methylamine, 1,3-bis aminomethyl cyclohexane, cyclohexane-1,3-diyldimethanamine, 1,3-di aminomethyl cyclohexane, kodak silver halide solvent hs-103, cyclohexane, 1,3-bis aminomethyl, 3-aminomethyl cyclohexyl methanamine, 3-aminomethyl cyclohexyl methylamine
17406
[3-(Aminomethyl)cyclohexyl]methanamin
C1CC(CC(C1)CN)CN
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 3-Cyclohexanebis(methylamine)
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 106°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H10(CH2NH2)2
Brechungsindex 1.4920 to 1.494
Menge 5 g
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Cyclohexanebis(methylamine), mixture of cis and trans
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.