Learn More
1,3-Cyclohexandion-1,2,3-13C3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Cyclohexanedione-1,2,3-13C3 |
| CAS | 1184998-71-7 |
| Summenformel | C313C3H8O2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Dihydro-1,3-benzenediol-13C3, 1,3-Dioxocyclohexane-13C3, Dihydroresorcinol-13C3, Hydroresorcinol-13C3, NSC 57477-13C3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H2/i4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | O=[13C]1[13CH2][13C](=O)CCC1 |
| IUPAC-Name | (1,2,3-^{13}C_{3})Cyclohexan-1,3-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 115.1 |
| Formelmasse | 115.0625 |