Learn More
1,3-Diacetylindol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11312276
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312276 5 g 5 Gramm
11302276 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312276 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03698.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17537-64-3
Summenformel C12H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.23
MDL-Nummer MFCD00039692
InChI-Schlüssel STUZJORZRZCLRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diacetylindole, 1,1'-1h-indole-1,3-diyl diethanone, 1,3-diacetyl-1h-indole, 1-1-acetylindol-3-yl ethanone, 1-1-acetyl-1h-indol-3-yl-1-ethanone, 1h-indole, 1,3-diacetyl, 1-3-acetylindol-1-yl ethanone, ethanone,1,1'-1h-indole-1,3-diyl bis, acetylindolylethanone, 1,3-diacetylindol
PubChem CID 87151
IUPAC-Name 1-(1-acetyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)N1C=C(C(C)=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diacetylindole
Schmelzpunkt 144°C to 147°C
Menge 5 g
Beilstein 159285
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 201.23
Reinheit (%) 97%