Learn More
1,3-Dibrom-2,2-Dimethoxypropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493534
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11493534 5 g 5 Gramm
11403544 25 g 25 Gramm
11413544 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493534 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11217.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22094-18-4 | C5H10Br2O2 | 261.941 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22094-18-4
Summenformel C5H10Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 261.941
MDL-Nummer MFCD00051792
InChI-Schlüssel CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromoacetone dimethyl acetal, 1,3-acetone dibromide dimethyl acetal, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane, 2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane, 1,3-dibromoacetone dimethyl ketal, propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy, pubchem2043, ag120 intermediates, acmc-1ck33, timtec-bb sbb039320
PubChem CID 2734196
IUPAC-Name 1,3-Dibrom-2,2-Dimethoxypropan
SMILES COC(CBr)(CBr)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Menge 5 g
Beilstein 1698992
Formelmasse 261.95
Reinheit (%) 99%