Learn More
1,3-Dibrom-5,5 -Dimethylhydantoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
It is used for drinking water purification, recreational water treatment, as a bleaching agent in pulp and paper mills, and for treating industrial/commercial water cooling systems. It is an efficient and selective agent for the oxidation of thiols to disulfides in solution or under solvent-free conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird zur Trinkwasseraufbereitung, Freizeitwasseraufbereitung, als Bleichmittel in Zellstoff- und Papiermühlen und zur Behandlung von industriellen/gewerblichen Wasserkühlsystemen verwendet. Ein effizientes und selektives Mittel für die Oxidation von Thiolen zu Disulfiden in Lösung oder unter lösungsmittelfreien Bedingungen.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Benzol. Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, brennbaren Stoffen, organischen Materialien, Metallpulvern & Feuchte lagern.
Wird zur Trinkwasseraufbereitung, Freizeitwasseraufbereitung, als Bleichmittel in Zellstoff- und Papiermühlen und zur Behandlung von industriellen/gewerblichen Wasserkühlsystemen verwendet. Ein effizientes und selektives Mittel für die Oxidation von Thiolen zu Disulfiden in Lösung oder unter lösungsmittelfreien Bedingungen.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Benzol. Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, brennbaren Stoffen, organischen Materialien, Metallpulvern & Feuchte lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin |
Schmelzpunkt | ∼198°C (decomposition) |
Flammpunkt | 155°C (311°F) |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3085 |
Beilstein | 146024 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Alcohol,Ether,Benzene. Insoluble in Water. |
Formelmasse | 285.93 |
Reinheit (%) | 98% |