Learn More
1,3-Dibromaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052580
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
816-39-7
C3H4Br2O
215.872
MFCD00013540
LQQKDSXCDXHLLF-UHFFFAOYSA-N
1,3-dibromoacetone, 1,3-dibromo-2-propanone, 2-propanone, 1,3-dibromo, 1,3-dibromopropanone, bromomethyl ketone, bromomethylketone, sgqdllrxbrwsp@, 1,3-dibromacetone, acmc-20ap4e, 2-propanone,3-dibromo
69952
1,3-Dibrompropan-2-on
C(C(=O)CBr)Br
816-39-7
C3H4Br2O
215.872
MFCD00013540
LQQKDSXCDXHLLF-UHFFFAOYSA-N
1,3-dibromoacetone, 1,3-dibromo-2-propanone, 2-propanone, 1,3-dibromo, 1,3-dibromopropanone, bromomethyl ketone, bromomethylketone, sgqdllrxbrwsp@, 1,3-dibromacetone, acmc-20ap4e, 2-propanone,3-dibromo
69952
1,3-Dibrompropan-2-on
C(C(=O)CBr)Br
1,3-Dibromoacetone is used as an antibiotic and antimicrobial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dibromoaceton wird als Antibiotikum und antimikrobielles Mittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Chloroform, Dichlormethan und Methanol.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromoacetone
Schmelzpunkt 29°C to 30°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 97°C to 98°C (21 mmHg)
Flammpunkt 102°C (216°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 1740389
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane and methanol.
Formelmasse 215.87
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder fusionierter Feststoff