Learn More
1,3-Dibromotetrafluorobenzene, 98%, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 336470050
Weitere Details : CAS : 1559-87-1 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge. 5g
Verpackung Glass bottle
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10001991
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter +49 2304 - 93 28 90
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1, 3-Dibromotetrafluorobenzene
1559-87-1
100.0
98%
307.87
98%
97.5
≥97.5%
C6Br2F4
MFCD00031533
Spezifikation
1, 3-Dibromotetrafluorobenzene
5g
1559-87-1
97.5
Glass bottle
Liquid
98%
307.87
Clear colorless to light yellow
98%
Authentic
100.0
1.5160 to 1.5190 (20°C, 589nm)
≥97.5%
C6Br2F4
MFCD00031533
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1,3-Dibromotetrafluorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)